Läs mer
Cyclopentylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentylacetic Acid |
| CAS | 1123-00-8 |
| Molekylformel | C7 H12 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Cyclopentaneacetic acid, 2-Cyclopentylacetic acid, Cyclopentylacetic acid, NSC, Cyclopentaneacetic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)CC1CCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-cyclopentylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.169 |
| Formel vikt | 128.084 |