Läs mer
Cyclopentylacetyl chloride, 97%
Produktkod. 11393586
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393586 5 g 5g
11303596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L14562.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-99-2 | C7H11ClO | 146.61 g/mol
Cyklopentylacetylklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt och i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Cyclopentylacetylklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt och
i kemisk forskning.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1122-99-2
Molekylformel C7H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 146.61
MDL-nummer MFCD00236031
InChI-nyckel NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetyl chloride, cyclopentaneacetyl chloride, cyclopentylacetylchloride, cylopentylacetyl chloride, acmc-1brgh, cyclopentaneacetylchloride, cyclopentylacetic chloride, cyclopentanacetyl chloride, cyclopentyl acetyl chloride, cyclopentyl-acetyl chloride
PubChem CID 3485182
IUPAC-namn 2-cyklopentylacetylklorid
LEDER ClC(=O)CC1CCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cyclopentylacetyl chloride
Densitet 1.087
Kokpunkt 186°C
Flampunkt 71°C (160°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4625
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1906113
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 146.62
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.