Läs mer
Cyklopentylacetylen, 97 %
Produktkod. 15480348
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480348 1 g 1g
15490348 5 g 5g
15400358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53483.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 930-51-8 | C7H10 | 94,16 g/mol
Cyklopentylacetylen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Cyklopentylacetylen används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 930-51-8
Molekylformel C7H10
Molekylvikt (g/mol) 94.16
MDL-nummer MFCD00013744
InChI-nyckel TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylacetylene, cyclopentyl acetylene, cyclopentylethyne, cyclopentane, ethynyl, cyclopentane, ethynyl-7ci, 8ci, 9ci, ethynylcylopentane, ethynyl-cyclopentane, cyclopentyl-acetylen
PubChem CID 136725
IUPAC-namn etynylcyklopentan
LEDER C#CC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentylacetylene
Densitet 0.812
Kokpunkt 107 °C till 109 °C
Flampunkt 1 °C (34 °F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3295
Formel vikt 94.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.