missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclopentylalbendazole-sulfoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30319493
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319493 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30319493 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11833570AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclopentylalbendazole-sulfoxide
CAS 131454-43-8
Analyt- eller komponentnamn Cyclopentylalbendazole-sulfoxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H17 N3 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclopentylalbendazole-sulfoxide, Carbamic acid, [5-(cyclopentylsulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O3S/c1-20-14(18)17-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)21(19)9-4-2-3-5-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)C3CCCC3
IUPAC-namn methyl N-(5-cyclopentylsulfinyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 307.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 307.0991 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.