Läs mer
Cyclopentylamine, 99%
Produktkod. 11381457
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381457 25 g 25g
11391457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01966.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
Cyklopentylamin fungerar som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes och läkemedel. Vidare fungerar den som kemokinreceptor 2-antagonister. Den fungerar som en ligand i koordinationskemi och bildar cis-diklorbis(cyklopentylamin)platina(II)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyklopentylamin fungerar som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes och läkemedel. Vidare fungerar den som kemokinreceptor 2-antagonister. Den fungerar som en ligand i koordinationskemi och bildar cis-diklorbis(cyklopentylamin)platina(II)-komplex.
Löslighet
Blandbar med vatten, aceton och bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003-03-8
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
MDL-nummer MFCD00001380
InChI-nyckel NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
IUPAC-namn cyklopentanamin
LEDER NC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentylamine
Smältpunkt -85°C
Densitet 0.862
pH 12.5
Kokpunkt 106°C to 108°C
Flampunkt 12°C (53°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.4505
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3286
Beilstein 635706
Löslighetsinformation Miscible with water,acetone and benzene.
Formel vikt 85.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.