Läs mer
Cyklopentylamin, 99 %
Beskrivning
Cyklopentylamin fungerar som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes och läkemedel. Vidare fungerar den som kemokinreceptor 2-antagonister. Den fungerar som en ligand i koordinationskemi och bildar cis-diklorbis(cyklopentylamin)platina(II)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cyklopentylamin fungerar som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes och läkemedel. Vidare fungerar den som kemokinreceptor 2-antagonister. Den fungerar som en ligand i koordinationskemi och bildar cis-diklorbis(cyklopentylamin)platina(II)-komplex.
Löslighet
Blandbar med vatten, aceton och bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider och koldioxid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentylamine |
| Smältpunkt | -85 °C |
| Densitet | 0.862 |
| pH | 12.5 |
| Kokpunkt | 106 °C till 108 °C |
| Flampunkt | 12 °C (53 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Brytningsindex | 1.4505 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3286 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.