Läs mer
Cyklopentylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentylamine |
| CAS | 1003-03-8 |
| Molekylformel | C5H11N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cyclopentanamine, Aminocyclopentane, NSC 32389 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2 |
| LEDER | NC1CCCC1 |
| IUPAC-namn | cyklopentanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.15 |
| Formel vikt | 85.0891 |