Läs mer
Cyclopentylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11935831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11935831 10 g 10g
11925831 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11935831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359060100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 63076-51-7
Molekylformel C5H11BO2
Molekylvikt (g/mol) 113.95
InChI-nyckel VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
PubChem CID 2734327
IUPAC-namn cyclopentylboronic acid
LEDER B(C1CCCC1)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentylboronic acid
Smältpunkt 134.0°C to 142.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 113.95
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.