Läs mer
Cyclopentylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentylboronic acid |
| Smältpunkt | 134.0°C to 142.0°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 113.95 |
| Procent renhet | 95% |
| Fysisk form | Crystalline Powder or Flakes |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cyclopentylboronic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.