Läs mer
Cyclopentylmagnesium bromide, 2.0M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Produktkod. 10555324 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10555324 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10306824 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10555324 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427451000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 33240-34-5 | C5H9BrMg | 173.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33240-34-5 , 60-29-7
Molekylformel C5H9BrMg
Molekylvikt (g/mol) 173.34
MDL-nummer MFCD00209569
InChI-nyckel PZOJUJCALDFFHC-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopentylmagnesium bromide, bromocyclopentylmagnesium, magnesium, bromocyclopentyl, cyclopentyl magnesium bromide, bromo cyclopentyl magnesium, cyclopentylmagnesium bromide solution, cydopentylmagnesium bromide, cyclopentylmagnsium bromide, pzojujcaldffhc-uhfffaoysa-m, cyclopentylmagnesium bromide solution, 2.0 m in diethyl ether, grignard reagent
PubChem CID 118418
IUPAC-namn magnesium;cyklopentan;bromid
LEDER Br[Mg]C1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentylmagnesium bromide
Namnnotering 2.0M solution in diethyl ether
Färg Grå
Densitet 0.9960g/mL, 0.996
Kokpunkt 35°C
Flampunkt -38°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 173.33
Fysisk form Lösning
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentylmagnesium bromide, 2.0M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.