Läs mer
Cyclopentylmethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentylmethanamine |
| CAS | 6053-81-2 |
| Molekylformel | C6H13N |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5,7H2 |
| LEDER | NCC1CCCC1 |
| IUPAC-namn | cyclopentylmethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.17 |
| Formel vikt | 99.1048 |