Läs mer
Cyklopentylfenylmetanon, Mikromol™
Beskrivning
Cyklopentylfenylmetanon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentylphenylmethanone |
| CAS | 5422-88-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyclopentylphenylmethanone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H14 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Cyclopentylphenylmethanone, Glycopyrronium Bromide Imp. M (EP), Glycopyrronium Bromide Impurity M, Glycopyrronium Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2 |
| LEDER | O=C(C1CCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | cyklopentyl(fenyl)metanon |
| Visa mer |