Läs mer
Cyklopentyltrimetoxysilan, 95 %
Produktkod. 11329175
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329175 100 g 100g
11319175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16442.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 143487-47-2 | C8H18O3Si | 190,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143487-47-2
Molekylformel C8H18O3Si
Molekylvikt (g/mol) 190.31
MDL-nummer MFCD00236509
InChI-nyckel YRMPTIHEUZLTDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20albx, cyclopentyltrimethoxysilan, cyclopentyl trimethoxysilane, silane, cyclopentyltrimethoxy-9ci
PubChem CID 9855701
LEDER CO[Si](OC)(OC)C1CCCC1
Specifikationer
Kokpunkt 75 °C (10 mmHg)
Kemiskt namn eller material Cyclopentyltrimethoxysilane
Kvantitet 100 g
Flampunkt 54 °C (129 °F)
Brytningsindex 1.425
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.99
UN-nummer UN1993
Beilstein 8310738
IUPAC-namn cyklopentyltrimetoxisilan
Formel vikt 190.32
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.