Läs mer
Cyklopentyltriphenylfosfoniumbromid, 96 %
Produktkod. 11457606
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457606 10 g 10g
11467606 50 g 50g
11477606 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14647.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7333-52-0 | C23H24BrP | 411,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7333-52-0
Molekylformel C23H24BrP
Molekylvikt (g/mol) 411.32
MDL-nummer MFCD00051880
InChI-nyckel WZYWSVSFFTZZPE-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyclopentyltriphenylphosphonium bromide, cyclopentyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, cyclopentyltriphenyl-, bromide, cyclopentyltriphenylphosphanium bromide, cyclopentyl triphenyl phosphonium bromide, cyclopentyltriphenylphosphoniumbromide, cyclopentyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium,cyclopentyltriphenyl-,bromide 1:1, phosphonium,cyclopentyltriphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2735896
IUPAC-namn cyklopentyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C1CCC(C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 262°C to 266°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3580193
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 411.33
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentyl triphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cyclopentyltriphenylphosphonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.