Läs mer
Cyklopentylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15425415
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425415 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15425415 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58764.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 171860-68-7 | C5H9BrZn | 214.411 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en aktiv nukleofil i Pd-katalyserad korskoppling
av heteroarylhalider.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Hantera under torr skyddsgas. Luftkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser och
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopentylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 171860-68-7
Densitet 0.955
Molekylformel C5H9BrZn
MDL-nummer MFCD00671991
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym zinc, bromocyclopentyl, cyclopentylzinc bromide, cyclopentylzinc bromide solution, bromo cyclopentyl zinc, bromo cyclopentylzinc, zinc,bromocyclopentyl, cyclopentyl zinc bromide, cyclopentylzinc ii bromide, gopycbpmccjysn-uhfffaoysa-m
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel GTJUPSNUGOBNMF-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1CC[CH-]C1.[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(l+);cyklopentan
Molekylvikt (g/mol) 214.411
PubChem CID 4139106
Formel vikt 214.41
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.