Läs mer
Cyclopentynafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopentynafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36N6O4S/c1-4-8-21-23-24(30(3)29-21)26(33)28-25(27-23)20-17-19(11-12-22(20)36-5-2)37(34,35)32-15-13-31(14-16-32)18-9-6-7-10-18/h11-12,17-18H,4-10,13-16H2,1-3H3,(H,27,28,33) |
| Formel vikt | 528.2519 |
| Procent renhet | >95% |