missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyclophilin-F Antibody (OTI1G8), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-71551DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cyclophilin-F Monoclonal antibody specifically detects Cyclophilin-F in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Specifikationer
| Cyclophilin-F | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| Cyclophilin F, CYP3FLJ90798, Cyp-D, hCyP3, MGC117207, mitochondrial, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, mitochondrial, peptidylprolyl isomerase F, peptidylprolyl isomerase F (cyclophilin F) | |
| Full length recombinant protein of human Cyclophilin-F (NP_005720) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Proteases & Other Enzymes | |
| 10105 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI1G8 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering