Läs mer
Cyklofosfamid, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11412142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412142 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11412142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215074901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 SEK
    899.69 SEK / 1g
    Save 45.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclophosphamide
CAS 6055-19-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.995
Molekylformel C7H17Cl2N2O3P
MDL-nummer MFCD00149395
Kvantitet 1 g
Synonym cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
InChI-nyckel PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
LEDER O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
IUPAC-namn 2-[bis(2-kloretyl)amino]-1,3,2X-oxazafosfinan-2-on-hydrat
Molekylvikt (g/mol) 279.10
PubChem CID 22420
ChEBI CHEBI:4026
Formel vikt 279.1
Fysisk form Kristallint pulver