missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclophosphamide-d4, TRC

Produktkod. 30361949
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361949 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30361949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98858210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclophosphamide-d4
CAS 173547-45-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 2H4 H11 Cl2 N2 O2 P
Kvantitet 10 mg
Synonym N,N-Bis(2-chloroethyl)tetrahydro-4,5-d2-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide, Cycloblastin-d4, Cyclostin-d4, Cytoxan-d4, Endoxan-d4, Genoxal-d4, Hexadrin-d4, Mitoxan-d4, NSC 26271-d4
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)/i1D2,4D2
LEDER [2H]C1([2H])COP(=O)(NC1([2H])[2H])N(CCCl)CCCl
IUPAC-namn N,N-bis(2-chloroethyl)-4,4,5,5-tetradeuterio-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 265.11
Formel vikt 264.0499
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.