Läs mer
Cyclophosphamide hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16467296
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16467296 100 mg
1 options
Produktkod. 16467296 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17420A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Cyclophosphamide hydrate is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic and immunosuppressive activities.
Cyclophosphamide hydrate is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic and immunosuppressive activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclophosphamide hydrate
Fysisk form Solid
CAS 6055-19-2
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H17Cl2N2O3P
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Cyclophosphamide monohydrate
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (179.15 mM) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (136.15 mM)
LEDER ClCCN(CCCl)P1(OCCCN1)=O.[H]O[H]
Molekylvikt (g/mol) 279.1
Formel vikt 279.1
Procent renhet 98.0%