Läs mer
Cyclophosphamide, MedChemExpress
Produktkod. 16471256
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16471256 200 mg 200mg
16457296 100 mg -
16441856 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16471256 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17420
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.
Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclophosphamide
Fysisk form Solid
CAS 50-18-0
Färg White
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H15Cl2N2O2P
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (145.54 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (127.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClCCN(CCCl)P1(OCCCN1)=O
Molekylvikt (g/mol) 261.09
Formel vikt 261.09
Procent renhet 98.0%