Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclophosphamide monohydrate |
| Smältpunkt | 49,0 °C till 53,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Flampunkt | >110 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 96% min. (ELSD) (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 15, 2743 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 40 g/L. Andra lösligheter: svagt lösliga i alkohol, bensen, etylen, glykol, koltetraklorid och dioxan, sparsamt lösliga i eter och aceton |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cyclophosphamide monohydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H350-Kan orsaka cancer.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.