Läs mer
Cyklofosfamidmonohydrat, 97 %
Produktkod. 10751861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10751861 1 g Glasflaska 1g
10124460 5 g Glasflaska 5g
10066333 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10751861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203960010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6055-19-2 | C7H17Cl2N2O3P | 279,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6055-19-2
Molekylformel C7H17Cl2N2O3P
Molekylvikt (g/mol) 279.10
MDL-nummer MFCD00149395
InChI-nyckel PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
PubChem CID 22420
ChEBI CHEBI:4026
IUPAC-namn N,N-bis(2-kloretyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazafosfinan-2-amin;hydrat
LEDER O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclophosphamide monohydrate
Smältpunkt 49,0 °C till 53,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 2743
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 40 g/L. Andra lösligheter: svagt lösliga i alkohol, bensen, etylen, glykol, koltetraklorid och dioxan, sparsamt lösliga i eter och aceton
Formel vikt 279.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclophosphamide monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.