Läs mer
Cyklofosfamidmonohydrat, LoGiCal
Produktkod. 30462114
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462114 10 mg
1 options
Produktkod. 30462114 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0822.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclophosphamide Monohydrate
CAS 6055-19-2
Analyt- eller komponentnamn Cyclophosphamide Monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyclophosphamide monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate, 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide Monohydrate, Endoxan monohydrate
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
IUPAC-namn N,N-bis(2-kloretroetyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafosfinan-2-amin; hydratera
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 279.1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 278,0354 g/mol