Läs mer
cyklofosfamidmonohydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11422142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422142 5 g 5g
11432142 10 g 10g
11442142 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215074905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3080.00 SEK
    2932.77 SEK / 5g
    Save 147.23 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 6055-19-2
Molekylformel C7H17Cl2N2O3P
Molekylvikt (g/mol) 279.10
MDL-nummer MFCD00149395
InChI-nyckel PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
PubChem CID 22420
ChEBI CHEBI:4026
IUPAC-namn 2-[bis(2-kloretyl)amino]-1,3,2X-oxazafosfinan-2-on-hydrat
LEDER O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclophosphamide Monohydrate
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 279.1