Läs mer
cyklofosfamidmonohydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11442142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442142 25 g 25g
11422142 5 g 5g
11432142 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215074925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10035.00 SEK
    9557.77 SEK / 25g
    Save 477.23 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6055-19-2
Molekylformel C7H17Cl2N2O3P
Molekylvikt (g/mol) 279.10
MDL-nummer MFCD00149395
InChI-nyckel PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
PubChem CID 22420
ChEBI CHEBI:4026
IUPAC-namn 2-[bis(2-kloretyl)amino]-1,3,2X-oxazafosfinan-2-on-hydrat
LEDER O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclophosphamide Monohydrate
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 279.1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.