Läs mer
Cyklofosfamidmonohydrat, TRC
Produktkod. 30012129
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012129 25 g
30133001 1 g
30134730 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98858025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6055-19-2
Molekylformel C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 279.1
Synonym 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (9CI), 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (8CI), 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide monohydrate, Endoxan monohydrate
IUPAC-namn N,N-bis(2-kloretroetyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafosfinan-2-amin; hydratera
LEDER O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclophosphamide Monohydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Formel vikt 278.0354
Procent renhet >95%