Läs mer
cyklopiazonsyra,> 98 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11484142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484142 5 mg 5mg
11404152 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215889505
Kemiska identifierare
CAS 18172-33-3
Molekylformel C20H20N2O3
Molekylvikt (g/mol) 336.391
InChI-nyckel SZINUGQCTHLQAZ-AFAVFJNCSA-N
Synonym cyclopiazonic acid, alpha-cyclopiazonic acid, unii-x9tly4580z, ccris 4942, alpha-cyclopiazonate, cyclopyazonic acid, 6ar,10z,11as,11br-10-1-hydroxyethylidene-7,7-dimethyl-6a,7,11a,11b-tetrahydro-6h-pyrrolo 1',2':2,3 isoindolo 4,5,6-cd indole-9,11 2h,10h-dione, 9h-pyrrolo 1',2':2,3 isoindolo 4,5,6-cd indol-9-one, 2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-10-acetyl-7,7-dimethyl-11-hydroxy-, 6a-alpha,11a,11b-alpha, 6ar,11as,11br-10-acetyl-9-hydroxy-7,7-dimethyl-2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-11h-pyrrolo 1',2':2,3 isoindolo 4,5,6-cd indol-11-one, ambotzls-1020
PubChem CID 54711281
LEDER CC(=O)C1=C(C2C3C(CC4=C5C3=CNC5=CC=C4)C(N2C1=O)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopiazonic Acid
Färg Vitt
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 336.4
Fysisk form Pulver