Beskrivning
Cyklopiazonsyra är en mycket specifik hämmare av Ca2+-ATPas i sarkoplasmatiskt retikulum, som fullständigt hämmar enzymet vid 6-8 nmol/mg protein vid den låga koncentrationen 0,5-2 μM. Cyklopiazonsyra på Langendorff-perfunderade murina hjärtan uppvisar antiarytmiska effekter. Dessutom visade administrering på råttsoleusmuskel en minskning av hormonkänslig lipasaktivitet och triacylglycerolhydrolys.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 18172-33-3 |
| Smältpunkt | 237°C to 238°C (literature) |
| Molekylformel | C20H20N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | cyclopiazonic acid, alpha-cyclopiazonic acid, unii-x9tly4580z, ccris 4942, alpha-cyclopiazonate, cyclopyazonic acid, 6ar,10z,11as,11br-10-1-hydroxyethylidene-7,7-dimethyl-6a,7,11a,11b-tetrahydro-6h-pyrrolo 1',2':2,3 isoindolo 4,5,6-cd indole-9,11 2h,10h-dione, 9h-pyrrolo 1',2':2,3 isoindolo 4,5,6-cd indol-9-one, 2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-10-acetyl-7,7-dimethyl-11-hydroxy-, 6a-alpha,11a,11b-alpha, 6ar,11as,11br-10-acetyl-9-hydroxy-7,7-dimethyl-2,6,6a,7,11a,11b-hexahydro-11h-pyrrolo 1',2':2,3 isoindolo 4,5,6-cd indol-11-one, ambotzls-1020 |
| Löslighetsinformation | Soluble in chloroform (10mg/mL) or methanol (10mg/mL, clear, bright yellow solution). |
| InChI-nyckel | SZINUGQCTHLQAZ-AFAVFJNCSA-N |
| LEDER | CC(=O)C1=C(C2C3C(CC4=C5C3=CNC5=CC=C4)C(N2C1=O)(C)C)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.391 |
| PubChem CID | 54711281 |
| Visa mer |