Läs mer
Tocris Bioscience™ Cyclopiazonic acid
Beskrivning
Cell-permeable, reversible inhibitor of sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopiazonic acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 336.39 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.391 |