Läs mer
Cyclopropane-1-d1-carboxylic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropanecarboxylic Acid-1-D |
| CAS | 19136-94-8 |
| Molekylformel | C4 D H5 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Cyclopropane-1-d-carboxylic acid (8 CI, 9 CI), Cyclopropanecarboxylic acid-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)/i3D |
| LEDER | [2 H]C1(CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-deuteriocyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.0954 |
| Formel vikt | 87.0431 g/mol |
| Visa mer |