missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic Acid, CDN

Produktkod. 30314485
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30314485 0.5 g 0.5g
30323591 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314485 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND63900.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyclopropanecarboxylic Acid-2,2,3,3-D4
CAS 89924-82-3
Molekylformel C4 D4 H2 O2
Kvantitet 0.5 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic-2,2,3,3-d4 acid (7 CI, ACI), Cyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid-2,2,3,3-D4
InChI formel InChI=1 S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)/i1D2,2D2
LEDER [2 H]C1([2 H])C(C(=O)O)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropane-1-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 90.1139
Formel vikt 90.0619 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.