Läs mer
Cyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropanecarboxylic Acid-2,2,3,3-D4 |
| CAS | 89924-82-3 |
| Molekylformel | C4 D4 H2 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic-2,2,3,3-d4 acid (7 CI, ACI), Cyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid-2,2,3,3-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C(C(=O)O)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.1139 |
| Formel vikt | 90.0619 g/mol |
| Visa mer |