Läs mer
Cyclopropane-d5-carbonyl Chloride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropanecarbonyl Chloride-D5 |
| CAS | 1219794-96-3 |
| Molekylformel | C4 D5 Cl O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Cyclopropane-1,2,2,3,3-d5-carbonyl chloride (ACI), Cyclopropane-d5-carbonyl Chloride, Cyclopropanecarbonyl Chloride-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,2,3,3-pentadeuteriocyclopropane-1-carbonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.5657 |
| Formel vikt | 109.0343 g/mol |
| Visa mer |