Läs mer
Cyclopropane-d5-carboxylic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropanecarboxylic Acid-D5 |
| CAS | 1219804-09-7 |
| Molekylformel | C4 D5 H O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Cyclopropane-1,2,2,3,3-d5-carboxylic acid (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid-1,2,2,3,3-d5, Cyclopropane-d5-carboxylic acid, Cyclopropanecarboxylic acid-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1,2,2,3,3-pentadeuteriocyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.1201 |
| Formel vikt | 91.0682 g/mol |
| Visa mer |