Läs mer
Cyklopropankarbonylklorid, 98 %
Produktkod. 11443954
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443954 100 g 100g
11433954 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11443954 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11948.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 4023-34-1 | C4H5ClO | 104,533 g/mol
Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av farmaceutiska och agrokemiska produkter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av
farmaceutiska och agrokemiska produkter.
Löslighet Lösligt i
vatten (reagerar häftigt).
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, aktiva metaller och vatten/fukt. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4023-34-1
Molekylformel C4H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 104.533
MDL-nummer MFCD00001277
InChI-nyckel ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC-namn cyklopropankarbonylklorid
LEDER C1CC1C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropanecarbonyl chloride
Densitet 1.15
Kokpunkt 119 °C till 120 °C
Flampunkt 23 °C (73 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 471286
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (reagerar våldsamt).
Formel vikt 104.54
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.