Läs mer
Cyklopropankarbonylklorid, TRC
Produktkod. 30361165
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30361165 25 g
1 options
Produktkod. 30361165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99006025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropanecarbonyl Chloride
CAS 4023-34-1
Molekylformel C4H5ClO
Kvantitet 25 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic Acid Chloride, Cyclopropanoyl Chloride, Cyclopropylcarbonyl Chloride, Cyclopropylcarboxylic Acid Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
LEDER ClC(=O)C1CC1
IUPAC-namn cyklopropankarbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 104.53
Formel vikt 104.0029