Läs mer
Cyclopropanecarboxaldehyde, 98%
Produktkod. 11313736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313736 1 g 1g
11323736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14931.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1489-69-6 | C4H6O | 70.091 g/mol
Cyklopropankarboxaldehyd reagerar med Grignard- eller organolitiumreagenser för att ge de förväntade sekundära alkoholerna. Dessa är känsliga för ringöppning i närvaro av HBr, vilket ger stereoselektiv tillgång till homoallyliska bromider. Det används också vid syntesen av eta(2)-enonnickelkomplex genom att reagera med [Ni(torsk)(2)] (torsk = 1,5-cyklooktadien) och PBu(3) och för att framställa en cyklopropylidentetralon som genomgick en enantioselektiv palladiumkatalyserad [3+2]-cyklo-2-cyklopentdition som ger en TMM-cyklo-2-cyklo-penten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Cyklopropankarboxaldehyd reagerar med Grignard- eller organolitiumreagenser för att ge de förväntade sekundära alkoholerna. Dessa är känsliga för ringöppning i närvaro av HBr, vilket ger stereoselektiv tillgång till homoallyliska bromider. Det används också vid syntesen av eta(2)-enonnickelkomplex genom att reagera med [Ni(torsk)(2)] (torsk = 1,5-cyklooktadien) och PBu(3) och för att framställa en cyklopropylidentetralon som genomgick en enantioselektiv palladiumkatalyserad [3+2]-cyklo-2-cyklopentdition som ger en TMM-cyklo-2-cyklo-penten.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1489-69-6
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.091
MDL-nummer MFCD00012261
InChI-nyckel JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
PubChem CID 123114
IUPAC-namn cyklopropankarbaldehyd
LEDER C1CC1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropanecarboxaldehyde
Densitet 0.938
Kokpunkt 98°C to 101°C
Flampunkt 7°C (44°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.4298
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 906781
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 70.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.