Läs mer
Cyclopropanecarboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropanecarboxaldehyde |
| CAS | 1489-69-6 |
| Molekylformel | C4H6O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(Formyl)cyclopropane, 2-Cyclopropanecarboxaldehyde, Cyclopropylcarboxaldehyde, Formylcyclopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2 |
| LEDER | O=CC1CC1 |
| IUPAC-namn | cyclopropanecarbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 70.09 |
| Formel vikt | 70.0419 |