Läs mer
Cykloppropankarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropane carboxylic acid |
| CAS | 1759-53-1 |
| Molekylformel | C4 H6 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Carboxycyclopropane, Cyclopropionic acid, Cyclopropylcarboxylic acid, NSC 1112, Cyclopropanecarboxylic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Cyclopropanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6) |
| LEDER | OC(=O)C1CC1 |
| IUPAC-namn | cyklopropankarboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.09 |
| Formel vikt | 86.0368 |