Läs mer
Cyklopropanmetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494264
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494264 25 g 25g
11484264 5 g 5g
11404274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494264 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12567.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2516-33-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Cyklopropanmetanol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyklopropanmetanol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Fullständigt blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2516-33-8
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00001309
InChI-nyckel GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
PubChem CID 75644
IUPAC-namn cyklopropylmetanol
LEDER OCC1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropanemethanol
Smältpunkt <-60°C
Densitet 0.904
Kokpunkt 123°C to 124°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1846846
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 72.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.