Läs mer
Cyclopropanemethylamine, 97%
Produktkod. p-7021559
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11491678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13946.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2516-47-4 | C4H9N | 71.123 g/mol
Cyclopropanemethylamine används i studier av potentiella hämmare av glycin-klyvningssystemet i hjärnan och levermitokondrier. Det används i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cyclopropanemethylamine används i studier av potentiella hämmare av glycin-klyvningssystemet i hjärnan och levermitokondrier. Det används i kemisk syntes.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2516-47-4
Molekylformel C4H9N
Molekylvikt (g/mol) 71.123
MDL-nummer MFCD00037147
InChI-nyckel IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine
PubChem CID 75646
IUPAC-namn cyklopropylmetanamin
LEDER C1CC1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropanemethylamine
Densitet 0.82
Kokpunkt 85°C to 86°C
Flampunkt 2°C (36°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 773674
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 71.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.