Läs mer
Cyklopropansulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15493837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493837 5 g 5g
11462230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29107.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 139631-62-2 | C3H5ClO2S | 140,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139631-62-2
Molekylformel C3H5ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 140.58
MDL-nummer MFCD01631933
InChI-nyckel PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride, cyclopropane sulfonyl chloride, cyclopropanesulfonic acid chloride, pubchem10869, acmc-209cje, cyclopropylsulfonylchloride
PubChem CID 2760919
IUPAC-namn cyklopropansulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropanesulfonyl chloride
Densitet 1.39
Kokpunkt 60 °C (2 mmHg)
Flampunkt 96 °C (205 °F)
Brytningsindex 1.477
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 140.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.