Läs mer
Cyklopropanetiokarboxamid, 97 %
Produktkod. 15485027
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485027 5 g 5g
15475027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32315.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 20295-34-5 | C4H7NS | 101,167 g/mol
Cyklopropankarbotioamid används för rening i enstegsberedning av tiazolo [5, 4-b] pyridin- och tiazolo [5, 4-c] pyridinderivat från kloronitropyridiner och tioamider, eller tiokarbamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Cyklopropankarbotioamid används för
rening i enstegsberedning av tiazolo [5, 4-b] pyridin- och tiazolo [5, 4-c] pyridinderivat från kloronitropyridiner och tioamider, eller tiokarbamider.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20295-34-5
Molekylformel C4H7NS
Molekylvikt (g/mol) 101.167
MDL-nummer MFCD09469287
InChI-nyckel IIPJWNFOLPDTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanethiocarboxamide, cyclopropanecarbothioic acid amide, cyclopropanethioamide, cyclopropane carbothioamide, cyclopropane-thiocarboxamide, cyclopropane-1-carbothioamide, aminocyclopropylmethane-1-thione
PubChem CID 22140884
IUPAC-namn cyklopropankarbotioamid
LEDER C1CC1C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropanethiocarboxamide
Smältpunkt 111 °C till 113 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 101.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.