Läs mer
Cyclopropyl-1-d1-methyl-d2 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropylmethanol-1,1,1'-D3 |
| CAS | 1219802-62-6 |
| Molekylformel | C4 D3 H5 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Cyclopropane-1-d-methan-d2-ol, Cyclopropane-1-d1-methan-α,α-d2-ol Cyclopropyl-1-d1-methyl-d2 Alcohol, Cyclopropylmethanol-1,1,1'-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5 H,1-3H2/i3D2,4 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C1([2 H])CC1 |
| IUPAC-namn | dideuterio-(1-deuteriocyclopropyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.1242 |
| Formel vikt | 75.0763 g/mol |
| Visa mer |