Learn More
Cyclopropyl-1-d1 Methyl-d3 Ketone, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropylethanone-1',2,2,2-D4 |
| CAS | 95249-93-7 |
| Molekylformel | C5 D4 H4 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(cyclopropyl-1-d)- (9 CI), 1-(Cyclopropyl-1-d)ethanone-2,2,2-d3, Cyclopropyl-1-d1 Methyl-d3 Ketone, 1-Cyclopropylethanone-D4, 1-Cyclopropylethanone-1',2,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O/c1-4(6)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3/i1D3,5 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C1([2 H])CC1 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-1-(1-deuteriocyclopropyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.1411 |
| Formel vikt | 88.0826 g/mol |
| Show More |