Läs mer
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine, CDN
Produktkod. 30320552
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320552 0.1 g
30316308 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320552 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65050.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-amine
CAS 1051418-97-3
Molekylformel C3 2H4 H3 N
Kvantitet 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
LEDER [2 H]C1([2 H])C(N)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 61.12
Formel vikt 61.083 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity