Läs mer
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4 Methyl Ketone, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropylethanone-2',2',3',3'-D4 |
| CAS | 350818-63-2 |
| Molekylformel | C5 D4 H4 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Ethanone, 1-(cyclopropyl-2,2,3,3-d4)- (9 CI), 1-(Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)ethanone, Cyclopropyl-2,2,3,3-d4 Methyl Ketone, 1-Cyclopropylethanone-D4, 1-Cyclopropylethanone-2',2',3',3'-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O/c1-4(6)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C(C(=O)C)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.1411 |
| Formel vikt | 88.0826 g/mol |
| Visa mer |