Läs mer
Cyclopropyl 2-Fluorophenyl Diketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9FO2/c12-9-4-2-1-3-8(9)11(14)10(13)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2 |
| Formel vikt | 192.0587 |
| Procent renhet | >95% |