Läs mer
Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopropyl(4-fluorophenyl)methanone |
| CAS | 772-31-6 |
| Molekylformel | C10H9OF |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclopropyl 4-Fluorophenyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9FO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2 |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2 |
| IUPAC-namn | cyclopropyl-(4-fluorophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.17 |
| Formel vikt | 164.0637 |